Läs mer
3-Fluoro-1,2-dimethyl-6-nitrobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7031470
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15445297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32557.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1736-87-4
Molekylformel C8H8FNO2
Molekylvikt (g/mol) 169.155
MDL-nummer MFCD05663712
InChI-nyckel GLDMIZKOJPVEIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-4-fluoronitrobenzene, 3-fluoro-6-nitro-1,2-dimethylbenzene, 3-fluoro-6-nitro-o-xylene, benzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl-4-nitro, 3-fluoro-1,2-dimethyl-6-nitrobenzene, 4-fluoro-2,3-dimethyl nitrobenzene, intermediates-zcf02291, ksc534o2t, 2,3-dimethyl-1-fluoro-4-nitrobenzene, 4-fluoro-2,3-dimethyl-1-nitrobenzene
PubChem CID 24721201
IUPAC-namn 1-fluoro-2,3-dimethyl-4-nitrobenzene
LEDER CC1=C(C=CC(=C1C)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-1,2-dimethyl-6-nitrobenzene
Smältpunkt 39°C to 42°C
Kvantitet 250 mg
Odör Characteristic
UN-nummer UN2811
Formel vikt 169.16
Procent renhet 98%