missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15409518
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15409518

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63051.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1000339-51-4
Molekylformel C7H4FNO4
Molekylvikt (g/mol) 185.11
MDL-nummer MFCD07368342
InChI-nyckel DTGONJAUUOWYGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 3-fluoro-2-nitrobenzoicacid, 2-carboxy-6-fluoronitrobenzene, pubchem4756, c7h4no4f, ksc498i1d, 3-fluoro-2-nitro-benzoic acid
PubChem CID 18915920
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Färg White
Kvantitet 5 g
Formel vikt 185.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.