Läs mer
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15419518
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15419518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63051.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1000339-51-4
Molekylformel C7H4FNO4
Molekylvikt (g/mol) 185.11
MDL-nummer MFCD07368342
InChI-nyckel DTGONJAUUOWYGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 3-fluoro-2-nitrobenzoicacid, 2-carboxy-6-fluoronitrobenzene, pubchem4756, c7h4no4f, ksc498i1d, 3-fluoro-2-nitro-benzoic acid
PubChem CID 18915920
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Färg White
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 185.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid