Läs mer
3-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15455137
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15455137
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32415.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 699016-24-5
Molekylformel C8H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 154.14
MDL-nummer MFCD08741376
InChI-nyckel IBKNUJGSSUDSSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-fluoro-5'-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-5-methoxy, 5-fluoro-m-anisaldehyde, 3-fluoro-5-formylanisole, 5-fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 3-fluoranyl-5-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-5-methoxy-9ci
PubChem CID 10796956
IUPAC-namn 3-fluoro-5-methoxybenzaldehyde
LEDER COC1=CC(=CC(=C1)C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 24°C to 29°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 154.14
Procent renhet 98%