Läs mer
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15497147
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15497147
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34213.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1240257-73-1
Molekylformel C7H7F6NS
Molekylvikt (g/mol) 251.19
MDL-nummer MFCD16652463
InChI-nyckel FKGCFDAJSOIINF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-pentafluorosulfur benzylamine, 1-3-fluoro-5-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl methanamine, 3-fluoro-5-pentafluorothio benzylamine
PubChem CID 66523547
IUPAC-namn [3-fluoro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)phenyl]methanamine
LEDER NCC1=CC(F)=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzylamine
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 251.19
Procent renhet 97%