Läs mer
3-fluor-DL-valin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328246
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
Produktkod. 11328246
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15334.MC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 43163-94-6
Molekylformel C5H10FNO2
Molekylvikt (g/mol) 135.14
MDL-nummer MFCD00077549
InChI-nyckel ZFUKCHCGMBNYHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-dl-valine, 3-fluorovaline, acmc-1cue2
PubChem CID 338887
IUPAC-namn 2-amino-3-fluoro-3-metylbutansyra
LEDER CC(C)(F)C(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-DL-valine
Smältpunkt ∽250°C (decomposition)
Beilstein 2350377
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 135.14
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.