Läs mer
3-Fluorobenzonitrile, 98%
Produktkod. 11475397
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11475397
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23426.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 403-54-3 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 403-54-3
Molekylformel C7H4FN
Molekylvikt (g/mol) 121.11
MDL-nummer MFCD00001797
InChI-nyckel JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-fluoro, m-fluorobenzonitrile, m-cyanofluorobenzene, benzonitrile, m-fluoro, 3-fluoro-benzonitrile, 3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyanofluorobenzene, 1-cyano-3-fluorobenzene, ncr cf, m-fluorobenzonitile
PubChem CID 67880
IUPAC-namn 3-fluorbensonitril
LEDER FC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzonitrile
Smältpunkt -16°C
Densitet 1.14
Kokpunkt 183°C
Flampunkt 67°C (152°F)
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.5055
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1858941
Formel vikt 121.11
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.