Läs mer
3-fluorbensoylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337256
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11337256
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09152.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1711-07-5 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1711-07-5
Molekylformel C7H4ClFO
Molekylvikt (g/mol) 158.556
MDL-nummer MFCD00000670
InChI-nyckel SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro, benzoyl chloride, m-fluoro, m-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoylchloride, gvr cf, m-fluorobenzoylchloride, pubchem19742, m-fluoro-benzoylchloride
PubChem CID 74376
IUPAC-namn 3-fluorbensoylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzoyl chloride
Smältpunkt -30°C
Densitet 1.32
Kokpunkt 188°C to 189°C
Flampunkt 82°C (179°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.5285
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 636610
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 158.56
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.