Läs mer
3-Hydroxyxanthone, 98%
Produktkod. 15460219
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15460219
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63495.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3722-51-8 | C13H8O3 | 212.204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3722-51-8
Molekylformel C13H8O3
Molekylvikt (g/mol) 212.204
MDL-nummer MFCD00604748
InChI-nyckel XCJHDJAODLKGLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sieber linker, 3-hydroxy-9h-xanthen-9-one, 3-hydroxy-xanthen-9-one, 3-hydroxyxanthone, 9h-xanthen-9-one, 3-hydroxy, sieber linker;, xanthen-9-one, 3-hydroxy, pubchem12819, acmc-209irq, 3-hydroxy-9-xanthenone
PubChem CID 5376013
IUPAC-namn 3-hydroxyxanthen-9-one
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyxanthone
Smältpunkt 243°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 170775
Formel vikt 212.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.