Läs mer
3-metyl-2-bensotiazolinonhydrazonhydrokloridhydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7023178
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11437787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16317.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 149022-15-1 | C8H10ClN3S | 215.70 g/mol
3-metyl-2-bensotiazolinonhydrazonhydrokloridhydrat används vid syntes av bensotiazoliumazofärgämnen. Det är ett kromogent reagens som används för bestämning av kolesterol, bensodiazepiner och enzymaktivitet. Som ett elektrofilt kopplingsreagens används det vid spektrofotometrisk bestämning av kloramin-B (CAB) och annan kvarvarande klorhalt i olika vattenprover i miljön.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazon hydrochloride hydrate används vid syntes av bensotiazolium azofärgämnen. Det är ett kromogent reagens som används för bestämning av kolesterol, bensodiazepiner och enzymaktivitet. Som ett elektrofilt kopplingsreagens används det vid spektrofotometrisk bestämning av kloramin-B (CAB) och annan kvarvarande klorhalt i olika vattenprover i miljön.
Löslighet Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och
metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149022-15-1
Molekylformel C8H10ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 215.70
MDL-nummer MFCD00149370
InChI-nyckel OEZPVSPULCMUQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-9u2c4w7epr, mbth hydrochloride, 9u2c4w7epr, 3-methyl-2-benzothiazolone hydrazone hydrochloride, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride, z-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride, mbth hcl, ccris 1543, 2 3h-benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride 1:1, 2e-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrochloride
PubChem CID 9575839
IUPAC-namn (Z)-(3-metyl-l,3-bensotiazol-2-yliden)hydrazin;hydroklorid
LEDER Cl.CN1C(SC2=CC=CC=C12)=NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
Smältpunkt ∼275°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3571041
Löslighetsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Formel vikt 215.71 (Anhydrous)
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.