Läs mer
3-metyl-4-isoxazolkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10443963
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10443963
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO01252DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 17153-20-7
Molekylformel C5H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 127.099
InChI-nyckel YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
PubChem CID 4589692
IUPAC-namn 3-metyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=NOC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 127.1
Procent renhet 97%