Läs mer
3-metylcyklopentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381767
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11381767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04940.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1757-42-2 | C6H10O | 98.145 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1757-42-2
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.145
MDL-nummer MFCD00001416
InChI-nyckel AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
PubChem CID 15650
IUPAC-namn 3-metylcyklopentan-1-on
LEDER CC1CCC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylcyclopentanone
Smältpunkt -58°C
Densitet 0.914
Kokpunkt 144°C to 146°C
Flampunkt 36°C (96°F)
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1305074
Formel vikt 98.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.