Läs mer
3-metylpiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7046190
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11353037
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13408.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 626-56-2 | C6H13N | 99.177 g/mol
3-Methylpiperidin, används som reaktant för syntes av fenylpropenamidderivat för anti-hepatit B-virusaktivitet, CB2-receptoragonister för behandling av kronisk smärta, norrskenshämmare, spiroimidazolidinon NPC1L1-hämmare, 1,3,5-diazinon-Oxa-receptorer, selektiva receptorer 1,3,5-Oxa antagonister. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt och som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Methylpiperidin, används som en reaktant för syntes av fenylpropenamidderivat för anti-hepatit B-virusaktivitet, CB2-receptoragonister för behandling av kronisk smärta, norrskenshämmare, spiroimidazolidinon NPC1L1-hämmare, 1,3,5 receptor serozinones-O, 5 receptor selektazinon-O,5 antagonister. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt och som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-56-2
Molekylformel C6H13N
Molekylvikt (g/mol) 99.177
MDL-nummer MFCD00005994
InChI-nyckel JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pipecoline, piperidine, 3-methyl, beta-pipecoline, .beta.-pipecoline, 3-methyl-piperidine, .beta.-methylpiperidine, beta-methylpiperidine, 3-methyl piperidine, 3-pipecoline 8ci, 3ppc
PubChem CID 79081
IUPAC-namn 3-metylpiperidin
LEDER CC1CCCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylpiperidine
Smältpunkt -24°C
Densitet 0.845
Kokpunkt 124°C to 125°C
Flampunkt 8°C (46°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 79807
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 99.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.