Läs mer
Wheaton™ 3 mL graderad LDPE Pasteurpipett
Produktkod. p-7182162
Förpackningstyp:
10/Pk
20/Pk
Bulkväska
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 16404999
Brand: Wheaton™ 711116
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pasteurpipett för enkel och säker vätskemätning och överföring.
  • För vätskeöverföring
  • Designad för att säkerställa säker provöverföring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bulb Draw (metrisk) 7 mL
Kalibrerad Nej
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Diameter (metrisk) Yttre 7.5 mm
Mått (L x B) 160 x 7.5 mm
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Droppar/ml 47,6μ L
Graderad Ja
Typ av examen Gjuten
Toppstil Glödlampa
Förpackningstyp Bulkväska
Volym (metrisk) 3 mL
Längd (metrisk) 160 mm
Disponibel Engångsbruk