Läs mer
3-Pentanone, ReagentPlus™, ≥99.0% (GC), Honeywell™
Produktkod. 15621190 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
500ml
Produktkod. 15621190
Brand: Honeywell Research Chemicals 127604100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-22-0
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00009320
InChI-nyckel FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
IUPAC-namn pentan-3-one
LEDER CCC(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pentanone
Smältpunkt -39°C
Färg Colorless
Densitet 0.813g/mL at 25°C
Kokpunkt 102°C
Flampunkt 7°C (44.6°F)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3CH2COCH2CH3
Brytningsindex n20/D 1.392(lit.)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1156
Beilstein 635749
Löslighetsinformation Slightly soluble in water
Formel vikt 86.13g/mol
Procent renhet ≥99.0% (GC)
Kvalitet ReagentPlus