Läs mer
3-Phenoxybenzyl alcohol, 98%
Produktkod. 10307510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10307510
Brand: Thermo Scientific Acros 183771000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13826-35-2 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13826-35-2
Molekylformel C13H12O2
Molekylvikt (g/mol) 200.24
MDL-nummer MFCD00004636
InChI-nyckel KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxyphenyl methanol, 3-phenoxybenzylalcohol, m-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 3-phenoxy, 3-hydroxymethyl diphenyl ether, 3-phenoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-phenoxy, 3-pboh
PubChem CID 26295
ChEBI CHEBI:62527
IUPAC-namn (3-fenoxifenyl)metanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxybenzyl alcohol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös eller vit
Densitet 1.1456g/mL, 1.1456
Kokpunkt 135.0°C to 140.0°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 309°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5OC6H4CH2OH
Brytningsindex 1.5920 to 1.5940
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water.
Formel vikt 200.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Flytande eller fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Phenoxybenzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.