Läs mer
3-fenoxibensylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10546534
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10546534
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC57163DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 376637-85-3
Molekylformel C13H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 235.711
MDL-nummer MFCD07781045
InChI-nyckel WMFHUUKYIUOHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxybenzylamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine hydrochloride, 3-phenoxy-benzylamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine hcl, 3-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-phenoxybenzyl amine hydrochloride, 1-3-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-3-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17749849
IUPAC-namn (3-fenoxifenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxybenzylamine hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 235.71
Procent renhet 97%