Läs mer
3-Pyrroline, 96%
Produktkod. 11309125
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11309125
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16349.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-96-6 | C4H7N | 69.107 g/mol
3-Pyrrolin är lämplig för användning i en studie för att undersöka bindningsenergierna på kärnnivån hos enkla omättade organiska molekyler bundna till Si(001)-ytan genom röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS). Det kan användas vid syntes av reninhämmare2 och vasodilaterare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-Pyrrolin är lämplig för användning i en studie för att undersöka bindningsenergierna på kärnnivån hos enkla omättade organiska molekyler bundna till Si(001)-ytan genom röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS). Det kan användas vid syntes av reninhämmare2 och vasodilaterare.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive& Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft, vatten, fukt, syror, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-96-6
Molekylformel C4H7N
Molekylvikt (g/mol) 69.107
MDL-nummer MFCD00005213
InChI-nyckel JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66059
ChEBI CHEBI:20198
IUPAC-namn 2,5-dihydro-lH-pyrrol
LEDER C1C=CCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrroline
Densitet 0.902
Kokpunkt 90°C to 91°C
Flampunkt −18°C (0°F)
Brytningsindex 1.469
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 103173
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,8017
Synonym 3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro, unii-n0kyf81sdy, delta 3-pyrroline, .delta.3-pyrroline, n0kyf81sdy, delta3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrol, 2,5-dihydro pyrrole
Löslighetsinformation Fully misicble in water.
Formel vikt 69.11
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.