Läs mer
3-(trifluormetyl)fenylaceton, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10425295 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2.5g
Produktkod. 10425295
Brand: Thermo Scientific Acros 186160010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 21906-39-8
Molekylformel C10H9F3O
Molekylvikt (g/mol) 202.176
MDL-nummer MFCD00000397
InChI-nyckel JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl propan-2-one, m-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl acetone, 3-trifluormethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-propanone, m-trifluoromethylphenylacetone, 2-propanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 89101
IUPAC-namn 1-[3-(trifluormetyl)fenyl]propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.204g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3C6H4CH2COCH3
Brytningsindex 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 202.18
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.