Learn More
3M™ 3 Way Manifold
Marca: 3M™ 7000042679
1900.00 SEK valid until 2024-12-31
Use promo code "22912" to get your promotional price.
Detalles adicionales : Weight : 0.06000kg
Descripción
Información de órdenes
Includes
Especificaciones
3-way | |
With Adapter | |
3-way Manifold |