Läs mer
3-((z)-amino(hydroxiimino)metyl)bensoesyra,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoic acid |
| CAS | 199447-10-4 |
| CAS Min % | 90.0 |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C8H8N2O3 |
| MDL-nummer | MFCD02083499 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-hydroxyamino iminomethyl-benzoic acid, 3-z-amino hydroxyimino methyl benzoic acid, 3-n'-hydroxycarbamimidoyl benzoic acid, 3-z-n'-hydroxycarbamimidoyl benzoic acid, 3-amino hydroxyimino methyl benzoic acid, benzoic acid, 3-n-hydroxycarbamimidoyl, benzoic acid, 3-z-amino hydroxyimino methyl, benzoic acid, 3-hydroxyamino iminomethyl-9ci |
| InChI-nyckel | LJCLPFBIVUPTAR-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |