Läs mer
Sampling Systems™ 304 skålar i rostfritt stål
Produktkod. p-7138933 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
2 l
4 l
Längd (metrisk):
170 mm
220 mm
270 mm
Höjd (metrisk):
85 mm
110 mm
130 mm
Bredd (metrisk):
170 mm
220 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15829691
Brand: Sampling Systems™ A5342000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ 304 rostfria skålar är idealiska för hygieniska tillämpningar.
  • 304 rostfritt stål
  • Sprickfri design
  • Polerad finish
  • Utbud av storlekar
Specifikationer
Produkttyp Skål
Material Rostfritt stål (AISI 304)
Kapacitet (metrisk) 2 l
Höjd (metrisk) 110 mm
Längd (metrisk) 220 mm
Bredd (metrisk) 220 mm