Läs mer
Fisherbrand™ Platta koniska blad i rostfritt stål
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
90 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Platt konisk bladspatel |
| Avsluta | Ljus |
| För användning med (applikation) | Idealisk för sterila applikationer |
| Temperatur (metrisk) Max | -196 °C till +550 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 150 mm |