Läs mer
Nickel Electro™ Laboratorietratt i rostfritt stål
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
103 mm
165 mm
210 mm
Längd (metrisk) skaft:
55 mm
75 mm
90 mm
Höjd (metrisk):
115 mm
158 mm
205 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
- Slitstark tratt i rostfritt stål, brottsäker, fläcksäker och lätt att rengöra.
- Kan användas med eller utan filtermembran för gravitationsfiltrering samt enkla trattprocedurer.
- Flöjten är ventilerad för att tillåta fullständigt, ohämmat flöde.
- Kan användas med vätskor eller fasta ämnen.
- Handtaget kan även användas som en bekväm upphängningspunkt när den inte används.
- Slät finish på invändiga ytor gör tratten lätt att rengöra eller sterilisera.
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) Överst | 165 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 158 mm |
| Inkluderar | Hantera |
| Längd (metrisk) skaft | 75 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur