Läs mer
Cole-Parmer™ 304 redskapsbrickor i rostfritt stål
Produktkod. 11727954 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Mått (L x B):
342 x 247 mm
384 x 270 mm
431 x 295 mm
486 x 321 mm
540 x 413 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11727954
Brand: Cole-Parmer™ 0727717
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transportera förnödenheter, instrument och andra föremål med dessa rostfria brickor. Cole-Parmer™ 304 rostfria verktygsbrickor tjänar flera ändamål i laboratoriet.
  • Bruksbricka i rostfritt stål
  • Tål temperaturer upp till 343 °C
Specifikationer
Mått (L x B) 431 x 295 mm
Mått (L x B x H) 431 x 295 x 19 mm
Höjd (metrisk) 1.9 cm
Längd (metrisk) 43.2 cm
Material Rostfritt stål
Typ Utility bricka
Bredd (metrisk) 29.5 cm
För användning med (applikation) Ha flera till hands för att transportera tillbehör, instrument och andra föremål
Kvantitet 1 vardera
Längd (engelska) 17 tum
Höjd (engelska) 0,75 tum
Form Rektangulär
Temperatur (metrisk) 343 °C
Bredd (engelska) 11 tum