Läs mer
Cole-Parmer™ 304 redskapsbrickor i rostfritt stål
Produktkod. 11737954 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Mått (L x B):
342 x 247 mm
384 x 270 mm
431 x 295 mm
486 x 321 mm
540 x 413 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11737954
Brand: Cole-Parmer™ 0727719
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Transportera förnödenheter, instrument och andra föremål med dessa rostfria brickor. Cole-Parmer™ 304 rostfria verktygsbrickor tjänar flera ändamål i laboratoriet.
  • Bruksbricka i rostfritt stål
  • Tål temperaturer upp till 343 °C
Specifications
Mått (L x B) 486 x 321 mm
Mått (L x B x H) 486 x 321 x 19 mm
Höjd (metrisk) 1.9 cm
Längd (metrisk) 48.9 cm
Material Rostfritt stål
Typ Utility bricka
Bredd (metrisk) 32.1 cm
För användning med (applikation) Ha flera till hands för att transportera tillbehör, instrument och andra föremål
Kvantitet 1 vardera
Längd (engelska) 19 tum
Höjd (engelska) 0,75 tum
Form Rektangulär
Temperatur (metrisk) 343 °C
Bredd (engelska) 30,08 cm