Läs mer
Cole-Parmer™ 304 redskapsbrickor i rostfritt stål
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Mått (L x B):
342 x 247 mm
384 x 270 mm
431 x 295 mm
486 x 321 mm
540 x 413 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bruksbricka i rostfritt stål
- Tål temperaturer upp till 343 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 540 x 413 mm |
| Mått (L x B x H) | 540 x 413 x 22 mm |
| Höjd (metrisk) | 2.2 cm |
| Längd (metrisk) | 54 cm |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Utility bricka |
| Bredd (metrisk) | 41.3 cm |
| För användning med (applikation) | Ha flera till hands för att transportera tillbehör, instrument och andra föremål |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Längd (engelska) | 21.25 tum. |
| Visa mer |