Läs mer
Fisherbrand Tank Level Sensor 30L
Brand:  Fisherbrand RAPF05380
Tank Level Sensor 30L
Produktkod. 15429659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 SEK
    2152.65 SEK / Varje
    Save 467.35 SEK
    17% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 02-04-2026