missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nalgene 32 oz. Wide Mouth Sustain
GREENER_CHOICE

Produktkod. p-7220857
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Aubergine
Cerulean
Melonboll
Pomegranate

Produktkod. 17100056

Brand: Nalgene 20200332

Bara null kvar
Add to basket
Add to basket

En 32 oz. flaska med bred mun gjord med 50 % återvunnet innehåll. Denna nästa generations flaska levererar högkvalitativa, läckagesäkra och BPA/BPS-fria funktioner för livets vardagsäventyr.

  • Hållbarhet i dina händer
  • Tillverkad av Nalgenes nya harts som drivs av nästa generations återvinningsteknik som förvandlar plast avsedd för deponier till högpresterande BPA/BPS-fria flaskor
  • De Nalgene Sustain-produktlinjen är tillverkad av 50 % certifierat återvunnet innehåll som ytterligare kompenserar för användningen av fossila bränslen och minskar utsläppen av växthusgaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Kapacitet (metrisk) 946 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Aubergine
Material Plast
Mun Bred
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.