Läs mer
Applied Biosystems™ Sekvenseringsstandard, BigDye™ Terminator v1.1, för 3500/SeqStudio™ Böja
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
Includes
Satsen innehåller fyra DNA-rör av en känd 1200 basparsekvens framställd med BigDye® Terminator v1.1. Varje rör kan utföra en spektralkalibrering/prestandakontroll och/eller en kontrollsekvenskörning på Applied Biosystems 3500 och SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer.
De BigDye Terminator v1.1 sekvenseringsstandardkit innehåller fyra rör, som vart och ett innehåller tillräckligt med DNA av en känd 1200 basparsekvens framställd med BigDye Terminator v1.1 för att ⁄utföra en spektralkalibreringsprestandakontroll och/eller en kontrollsekvenskörning på Applied Biosystems 3500 och SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer. DNA:t som ingår i beredningen har lyofiliserats för att maximera stabiliteten.
Order Info
4 rör
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller fyra DNA-rör av en känd 1200 basparsekvens framställd med BigDye Terminator v1.1. Varje rör kan utföra en ⁄spektralkalibreringsprestandakontroll och ⁄eller en kontrollsekvenskörning Applied Biosystems 3500 eller SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer. Förvara kit vid -15 till -25 °C. |
| Provtyp | DNA |
| För användning med (utrustning) | 3500-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Etikett eller färgämne | ROX, TAMRA™ Rhodamine 110, Rhodamine 6G |
| Produktlinje | BigDye Terminator, BigDye |
| Produkttyp | Sekvenseringsstandarder |
| Kvantitet | 4 rör |
| Frakt skick | Torr is |