Läs mer
Applied Biosystems™ Sekvenseringsstandard, BigDye™ Terminator v3.1, för 3500/SeqStudio™ Böja
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
4 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Innehåller
Satsen innehåller fyra DNA-rör av en känd 1200 basparsekvens framställd med BigDye® Terminator v3.1. Varje rör kan utföra en spektralkalibrering/prestandakontroll och/eller en kontrollsekvenskörning på Applied Biosystems 3500 och SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer.
De BigDye Terminator v3.1 sekvenseringsstandardkit innehåller fyra rör, som vart och ett innehåller tillräckligt med DNA av en känd 1200 basparsekvens framställd med BigDye Terminator v3.1 för att utföra en spektralkalibrering/prestandakontroll och/eller en kontrollsekvenskörning på Applied Biosystems 3500 och SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer. DNA:t som ingår i beredningen har lyofiliserats för att maximera stabiliteten.
Beställningsinfo
4 rör
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller fyra DNA-rör av en känd 1200 basparsekvens framställd med BigDye Terminator v3.1. Varje rör kan utföra en ⁄spektralkalibreringsprestandakontroll och ⁄eller en kontrollsekvenskörning Applied Biosystems 3500 eller SeqStudio Flex-serien genetisk analysator. Förvara kit vid -15 till -25 °C. |
| För användning med (utrustning) | 3500-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Etikett eller färgämne | ROX, TAMRA™ Rhodamine 110, Rhodamine 6G |
| Produktlinje | BigDye Terminator, BigDye |
| Produkttyp | Sekvenseringsstandarder |
| Kvantitet | 4 rör |
| Frakt skick | Torr is |