Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Provbearbetning av 384-brunnars polypropen& Förvaring mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10090263
Färg:
Blått
Naturlig
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Fyrkantig rundad
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 80
Produktkod. 10090263
Brand: Thermo Scientific™ 4308
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara kostnader vid lagring av föreningar för små volymapplikationer. Plattor har lägre bindningskapacitet så att proteiner eller DNA inte binder, vilket möjliggör fullständig provåtervinning.
Minimera kostnaderna vid lagring av föreningar för små volymapplikationer. Thermo Scientific™ 384-brunnars koniska bottenplattor av polypropen har en lägre bindningskapacitet så att proteiner eller DNA inte binder, vilket möjliggör fullständig provåtervinning. Tål temperaturer från -80° till +121 °C. Erbjuds i en mängd olika färger för snabb identifiering av dina förvaringsplattor.
  • Koniska brunnar är för optimal provåtervinning
  • Fyrkantiga rundade brunnar minimerar uppsugning (kapillärverkan)
  • Mångfalden av färger är för snabb identifiering av förvaringsplattor
  • Kemikaliebeständig mot DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fri. ANSI-kompatibel.
Formatera 96 brunnar
Beskrivning 384-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 10 pk., 80 cs.
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Nunc
Färg Svart
Produkttyp 384-brunnars platta
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 4 till 120μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
nr per ärende 80
Antal per förpackning 10
Regulatorisk status Endast för forskning. Ej för diagnostik.
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard