Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Provbearbetning av 384-brunnars polypropen& Förvaring mikroplattor
Färg:
Blått
Naturlig
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Fyrkantig rundad
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 80
Beskrivning
Minimera kostnaderna vid lagring av föreningar för små volymapplikationer. Thermo Scientific™ 384-brunnars koniska bottenplattor av polypropen har en lägre bindningskapacitet så att proteiner eller DNA inte binder, vilket möjliggör fullständig provåtervinning. Tål temperaturer från -80° till +121 °C. Erbjuds i en mängd olika färger för snabb identifiering av dina förvaringsplattor.
- Conical Wells are for optimal sample recovery
- Square rounded wells minimize wicking (capillary action)
- The variety of colors is for quick identification of storage plates
- Chemical resistant to DMSO
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Certifikat och efterlevnad | Certified RNase and DNase Free. ANSI Compliant. |
| Formatera | Standard |
| Beskrivning | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Förpackning | 10 pk., 80 cs. |
| Bindningstyp | Low binding PP |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Svart |
| Visa mer |