Läs mer
Fisherbrand™ 3D-plattformsrotator
Produktkod. p-9322008 Handla allt Fisherbrand Produkter
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15504080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Gummimatta med gropar; 6 rörsäkringsband
Ger mjuk omloppsrörelse för blandning i odlingsflaskor, fat, tallrikar och rör.
Denna plattformsrotator ger en jämn omloppsrörelse för blandning i odlingsflaskor, fat, tallrikar och rör
Inkluderar en fördjupad gummimatta och 6 rörfästband
  • Enkel hastighetsjustering från 2 till 80 rpm
  • Mild rörelse idealisk för att färga geler utan att förstöra kanterna eller hålla ömtålig vävnad intakt under inkubationen
  • Stor plattform rymmer de vanligaste kärlen med halkfri matta som förhindrar halkning
  • Lågspänningsförsörjning ger säker drift i kylrum och låg energiförbrukning
  • Drifttemperaturintervall på 5 C °till 40 °C tillåter användning i kylskåp eller icke- CO 2 inkubatorer
  • Kontinuerlig eller tidsinställd drift med automatisk avstängning
  • Displayen visar senast använda inställningar, även efter att strömmen har stängts av.
  • Fortsätt att köra med den senast inställda hastigheten och den återstående tiden när strömmen återställs.
  • Hörbart och visuellt larm: I tidsstyrt läge, när tiden når noll, ljuder larmet 5 gånger, sedan visar tidsfönstret Slut “och“ flimrar hela tiden. Larmet kan stoppas genom att trycka på valfri knapp.
  • Internationell kontakt
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Lutningsvinkel
Hastighetsintervall 2 till 80 rpm
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Material Aluminiumplattform
Mått (LxB) Plattform 306 x 266 mm
Mått (L x B x H) 415 x 293 x 170 mm
Modell Internationell kontakt
Visa LED
Timerintervall 0 min. till 99:59 timmar.