Läs mer
3M™ Skyddsöverdrag med huva 4510-serien, elastisk handled och anklar
Produktkod. 11983734 Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 11983734
Brand: 3M™ 7000089663
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Overall ger lätt skydd mot smittämnen, vissa farliga damm och begränsade vätskestänk. PE-laminatmaterial innehåller mikroporer som tillåter värme och fukt att avdunsta från huden och ut genom dräkten för en lätt och bekväm passform.
  • Typ 5/6 Overall designad för att erbjuda kostnadseffektivt skydd mot farligt damm och begränsade vätskestänk
  • Skydd mot EN 14126 Biologiska agens
  • Tillverkad av ett mjukt lätt non-woven med mikroporöst laminat för stänkskydd, styrka och andningsförmåga
  • Certifierat skydd mot farligt damm av typ 5/6 och begränsat vätskestänk
  • Huvdesign med 2 paneler, 2-vägs dragkedja med stormflik, elastiska öppningar minskar risken för hudexponering
  • Antistatisk beläggning EN 1149-5 minskar statisk urladdning och risken för gnistor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek Betydande
Material Mikroporöst polyetenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Förslutningstyp 2-vägs dragkedja med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Beläggning Antistatisk
Certifikat och efterlevnad EN 13034 Typ 6, EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 1149-1:2006, ASTM D2859-96, CE
Beskrivning Vit kostym av polypropen/polyeten laminat, Nylon på Polyester Fläta dragkedja, Neopren Gummi elastisk, Polyester tråd
Latexfri Ja
Modell 4510-L
Storlek (engelska) Bröst 39 till 43 tum.
Storlek (engelska) Innerben 32 tum
Storlek (engelska) Midja 51 tum.
Storlek (metrisk) bröst 99,06 till 109,22 cm
Storlek (metrisk) Innerben 81.28 cm
Storlek (metrisk) midja 129.54 cm
För användning med (applikation) Rengöring, sanering, jordbruk, städning och underhåll, allmän industri, tillverkning, icke-farlig verksamhet, målning, farmaceutiskt renrum
Höjd (engelska) 5,75 till 6 fot.
Höjd (metrisk) 174 till 181 cm