Läs mer
3M™ Engångsskyddsoveraller 4540+, huva
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Premium teknologi med dubbla material ger både skyddande prestanda och komfort
- Barriär mot torra partiklar och begränsat vätskestänk (CE Typ 5/6)
- Mjukt och lätt laminerat mikroporöst material med mycket låg luddighet
- Bakpanel gjord av andas SMS material för förbättrad luftcirkulation och minskad värmestress
- Tvåvägsdragkedja med helt förslutbar stormklaff
- Huvdesign med tre paneler för förbättrad kompatibilitet med gratis PPE
- Stickade muddar och resår i midja och vrister för ökad komfort och rörelsefrihet
- Antistatisk behandlad
- Låg ludd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsöverdrag |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyeten, Polyester/Polyetenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Sticka |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |