Läs mer
3M™ PAPR batteriladdare
Handla allt 3M Produkter
:
Batteriladdare
Beskrivning
- Ersättningsdel för batteriladdarsatserna TR-341 och TR-344
- 3M Katalog# TR-340
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Laddningsstation för en enhet |
| För användning med (applikation) | Ger ett lättanvänt gränssnitt mellan alla TR-300-batterier och alla strömförsörjningar i TR-900-serien |
| För användning med (utrustning) | Versaflo™ TR-300 och Speedglas™ TR-300 PAPR-system |
| Modell | TR-340 |
| Antal hamnar | En |
| Kvantitet | 1 fall |