Läs mer
3M™ Sensitivity Solution FT-11, söt
Handla allt 3M ProdukterBeskrivning
- Snabb och enkel metod för att kontrollera maskens tätningspassform.
- Kan utföras med valfri partikelfiltermask från FFP2 och halvmasker med partikelfilter.
- 55 ml flaska
- Känslighetstestlösning/påfyllningsflaskor med 55 ml (söt).
De 3M™ Sensitivity Test Solution FT11 är en mask och kontrolltillbehör från 3M . Känslighetstestlösningen i påfyllningsflaskan används för 3M™ Fit Test FT10 för kvalitativ passformstestning för partikelfiltrerande halvmasker och halvmasker med partikelfilter. Innehåll: 55 ml.
Beställningsinfo
Individuell 1,9 oz. (55 ml) flaskor med känslighetslösning eller passningstestlösning finns också.
Uppfyllande
Uppfyller prestandakriterierna för passningstestande andningsskydd enligt OSHA 29 CFR 1910.134, Appendix A.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sensitivity Solution Refill |
| Kapacitet (engelska) | 1,9 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 55 mL |
| Certifikat och efterlevnad | OSHA 29 CFR 1910.134, Appendix A |
| För användning med (applikation) | Används för att testa andningsskyddsbärarens känslighet för en sackarinlösning |
| För användning med (utrustning) | Kvalitativ passformstestsats |
| Modell | FT-11 |
| Kvantitet | 6/Cs. |
| Typ (lösning) | Känslighetslösning |