Läs mer
3M™ Standard kemiska sorbenter
Kapacitet (engelska):
8 gal.
12 gal.
14 gal.
17 gal.
Typ:
Kemisk sorbentdyna
Kemisk sorbentpartikelformig
Kemisk sorberande kudde
Kemiskt sorberande minibom
Modell:
P110
P200
P300
P500
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 16
Paket med 200
Varje
Beskrivning
Smältblåsta mikrofibrer av polypropen absorberar vätskor som fluorvätesyra och andra vattenbaserade kemikalier och suger upp i genomsnitt 10 gånger vikten av de flesta EPA-klassade farliga vätskor.
- Sorbenter är smuts- och dammfria; innehåller inga slipgranulat som kan skada dyr utrustning
- Polypropenbas är kemiskt inert och brännbar; möjliggör separering och återvinning i många applikationer
- Gula kartonger som är lätta att fläcka skyddar sorbenter från temperatur och fuktighet för säker, långtidsförvaring
- Bekväma dispenserlådor —lämpliga för bordsskivor eller väggmontering —håller kuddar och kuddar inom räckhåll Kuddar eller rullar är idealiska för användning på arbetsytor och kan trimmas i storlek
- Minibommar omger och innehåller spill; kuddar suger upp dem
- 3M Katalognummer P110, P200, P208, P300, P500
Dessa säkerhetsprodukter måste användas i enlighet med användarinstruktionerna, varningarna och begränsningarna som medföljer varje produkt.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OSHA 29 CFR 1910.132 |
| Färg | Gult |
| Kapacitet (engelska) | 8 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 30.3 L |
| Material | Polypropen |
| Typ | Kemisk sorberande kudde |
| För användning med (applikation) | För kontroll av spill av vissa farliga vätskor |
| Modell | P300 |
| Mått (L x B) | 38 x 17,78 cm (15 x 7 tum) |
| Längd (engelska) | 15 tum |
| Visa mer |