Learn More
3M™ Standard kemiska sorbenter
Code produit. p-37658
Click to view available options
Kapacitet (engelska):
8 gal.
12 gal.
14 gal.
17 gal.
Typ:
Kemisk sorbentdyna
Kemisk sorbentpartikelformig
Kemisk sorberande kudde
Kemiskt sorberande minibom
Modell:
P110
P200
P300
P500
Conditionnement:
Paket med 12
Paket med 16
Paket med 200
Varje
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12342459
Marque: 3M™ 7000051994
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Absorbera praktiskt taget all vätska med dessa kemiska sorbenter
Smältblåsta mikrofibrer av polypropen absorberar vätskor som fluorvätesyra och andra vattenbaserade kemikalier och suger upp i genomsnitt 10 gånger vikten av de flesta EPA-klassade farliga vätskor.
  • Sorbenter är smuts- och dammfria; innehåller inga slipgranulat som kan skada dyr utrustning
  • Polypropenbas är kemiskt inert och brännbar; möjliggör separering och återvinning i många applikationer
  • Gula kartonger som är lätta att fläcka skyddar sorbenter från temperatur och fuktighet för säker, långtidsförvaring
  • Bekväma dispenserlådor —lämpliga för bordsskivor eller väggmontering —håller kuddar och kuddar inom räckhåll Kuddar eller rullar är idealiska för användning på arbetsytor och kan trimmas i storlek
  • Minibommar omger och innehåller spill; kuddar suger upp dem
  • 3M Katalognummer P110, P200, P208, P300, P500
Dessa säkerhetsprodukter måste användas i enlighet med användarinstruktionerna, varningarna och begränsningarna som medföljer varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifikat och efterlevnad OSHA 29 CFR 1910.132
Färg Gult
Kapacitet (engelska) 12 gal.
Kapacitet (metrisk) 45.4 L
Material Polypropen
Typ Kemiskt sorberande minibom
För användning med (applikation) För kontroll av spill av vissa farliga vätskor
Modell P200
Längd (engelska) 4 ft.
Längd (metrisk) 1.21 m
Diameter (engelska) 3 tum
Diameter (metrisk) 7.62 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis