Läs mer
3M™ Versaflo™ M-300 Series Respiratory Hardhat Assembly
Produktkod. 11773916 Handla allt 3M Produkter
Modell:
M-307
Inkluderar:
Flame-Resistant Faceseal
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11773916
Brand: 3M™ 7000104036
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Versaflo™ M-300 Series Respiratory Hardhat Assembly provides respiratory and limited head and eye protection.
Features:
  • Chemical and Scratch Resistant Lenses
  • Large Viewing Area
  • Lightweight, Easy Visor Replacement System
Environmental Conditions:
  • Cold Working Environment
  • High Mobility Required
  • Safety Helmet Required
Hazard Type:
  • Gas, Vapour and Particulates
  • Liquid Splash
  • Low Energy Flying Particles/Dust
  • Falling Objects
  • Sparks and Hot Particles
Applications:
  • Automotive, food and beverage manufacturing
  • Metal production and fabrication
  • Military maintenance
  • Repair and operation
  • Pharmaceutical
  • Transportation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 25
Certifikat och efterlevnad CE Approved, EN 12941 TH2/TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001, EN 397
Färg Black
Material Flame-resistant Polyester
Produkttyp Respirator Hard Hat
För användning med (applikation) Demolition, Food and Beverage Manufacturing, Metalworking, Pulp and Paper, Agriculture, Smelting, Woodworking, Chemical Processing, Construction
För användning med (utrustning) 3M Air Delivery Units
Inkluderar Flame-Resistant Faceseal
Material (lins) Polycarbonate
Modell M-307
Sterilitet Non-sterile
Upphängningstyp Textile
Visirtyp Premium Visor and Faceseal
Med Faceseal Yes
Mått (L x B x H) 346 x 346 x 254 mm
Längd (engelska) 13.6 in.
Längd (metrisk) 346 mm
Bredd (engelska) 13.6 in.
Bredd (metrisk) 346 mm
Höjd (engelska) 9.6 in.
Höjd (metrisk) 254 mm
Vikt (engelska) 1.8 lb.
Vikt (metrisk) 832 g