Läs mer
3M™ Versaflo™ M-400-serien PAPR Ytterhölje
Handla allt 3M Produkter
Stil:
Flambeständig
Hög hållbarhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- M-446 Ytterhölje är ett bekvämt ytterhölje med låg luddighet för 3M™ Versaflo M-400 hjälmar
- Tillverkad av Nomex , M-447 Ytterhölje är ett flamsäkert ytterhölje för 3M™ Versaflo M-400 hjälmar
- Tillverkad av Cordura Nylon , M-448 Ytterhölje är ett ytterhölje med hög hållbarhet för 3M™ Versaflo M-400 hjälmar
- 3M Katalognummer M-445, M-446, M-447, M-448
Specifikationer
Specifikationer
| Tilldelad skyddsfaktor (APF) | 1,000 |
| Material | Nomex |
| Produkttyp | Ytterhölje |
| För användning med (applikation) | Städning, el, anläggningsunderhåll, målning, slipning, svetsning |
| För användning med (utrustning) | M-400 hjälm |
| Modell | M-447 |
| Stil | Flambeständig |