Läs mer
[4-(2-Furyl)fenyl]metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [4-(2-Furyl)phenyl]methanol |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 174.2 |
| Procent renhet | 97% |