Läs mer
Memmert™ 4 - 20 mA strömkretsgränssnitt
Produktkod. 17110145 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17110145
Brand: Memmert™ IPP1400ecoV3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
4-20mA strömkretsgränssnitt temperaturregulator
  • Temperaturregulator
  • Faktiskt värde; -10 till +80° C = 4-20 mA
Specifikationer
För användning med (utrustning) IPP1400eco
Typ Temperaturregulator