Läs mer
Memmert™ 4-20 mA strömkretsgränssnitt för UF160, verkligt värde
Produktkod. 17569105 Handla allt Memmert Produkter
Amperage:
4 till 20 mA
Produktkod. 17569105
Brand: Memmert™ UF160V3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperaturutgång för extern temperaturövervakning.
  • Temperaturregulatorns verkliga värde
Specifikationer
För användning med (utrustning) UF160 Ugn
Typ Aktuellt slinggränssnitt
Amperage 4 till 20 mA