Läs mer
4-[3-(dimetylamino)propoxi]bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 204.27 |
| Procent renhet | 97% |