Läs mer
4-(4'-aminobensyl)tiomorfolin 1,1-dioxid,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10292932
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Produktkod. 10292932
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO00124DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 263339-24-8
Molekylformel C11H16N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 240.32
MDL-nummer MFCD03407300
InChI-nyckel TZMCILRCGMFRJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4'-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-1,1-dioxo-1,4-thiazinan-4-yl methyl aniline, 4-1,1-dioxo-4-thiomorpholinyl methyl phenyl amine, 4-4-aminophenyl methyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-4-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-4-aminobenzyl-thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-4-amino-benzyl-thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-1,1-dioxo-thiomorpholin-4-yl-methyl-aniline
PubChem CID 2779682
IUPAC-namn 4-[(1,1-dioxo-1,4-tiazinan-4-yl)metyl]anilin
LEDER NC1=CC=C(CN2CCS(=O)(=O)CC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4'-Aminobenzyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 240.33
Procent renhet 90%