Läs mer
4,4'-diaminodifenylsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11403218
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11403218
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18976.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80-08-0 | C12H12N2O2S | 248.3 g/mol
Det är aktivt mot ett brett spektrum av bakterier, men används främst för dess verkan mot Mycobacterium leprae, som används som en del av flera läkemedelsregimer vid behandling av alla former av spetälska. Det är ett andrahandsläkemedel för behandling och förebyggande av Pneumocystis-lunginflammation och för att förebygga toxoplasmos hos dem som har dåligt immunförsvar. Dessutom har den använts för akne och andra hudåkommor. Dessutom används det som ett antiinflammatoriskt läkemedel, anti-infektionsläkemedel, ett leprostatiskt läkemedel och ett antimalariamedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligheten i het metanol är nästan transparent. Löslig i DMSO, etanol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-08-0
Molekylformel C12H12N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 248.3
MDL-nummer MFCD00007887
InChI-nyckel MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dapsone, diaphenylsulfone, 4,4'-diaminodiphenyl sulfone, dapson, 4,4'-sulfonyldianiline, diaphenylsulfon, sulfona, 4-aminophenyl sulfone, avlosulfone, diphenasone
PubChem CID 2955
ChEBI CHEBI:4325
IUPAC-namn 4-(4-aminofenyl)sulfonylanilin
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone
Smältpunkt 175°C to 178°C
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
Beilstein 788055
Merck Index 14,2822
Löslighetsinformation Insoluble in water. Solubility in hot methanol is almost transparent. Soluble in DMSO,ethanol and acetone.
Formel vikt 248.3
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.