Läs mer
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone, 98%
Produktkod. 11364709
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
Produktkod. 11364709
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A14064.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5471-51-2 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
4-(4-hydroxifenyl)-2-butanon används i parfymer, i kosmetika och som en livsmedelstillsats för att ge en fruktig lukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanon används i parfymer, kosmetika och som livsmedelstillsats för att ge en fruktig lukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5471-51-2
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00002394
InChI-nyckel NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
PubChem CID 21648
ChEBI CHEBI:68656
IUPAC-namn 4-(4-hydroxifenyl)butan-2-on
LEDER CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Smältpunkt 80°C to 84°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 776080
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 164.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.