Läs mer
4,4'-Isopropylidenediphenol, 97%
Produktkod. 10327670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
5kg
Produktkod. 10327670
Brand: Thermo Scientific Acros 158240020
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80-05-7 | C15H16O2 | 228.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-05-7
Molekylformel C15H16O2
Molekylvikt (g/mol) 228.29
MDL-nummer MFCD00002366
InChI-nyckel IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
PubChem CID 6623
ChEBI CHEBI:33216
IUPAC-namn 4-[2-(4-hydroxifenyl)propan-2-yl]fenol
LEDER CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4′-Isopropylidenediphenol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 155.0°C to 158.0°C
Färg Gul till orange
Kokpunkt 220.0°C (4.0 mmHg)
Flampunkt 227°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)2C(C6H4OH)2
Kvantitet 2 kg
Beilstein 06,1011
Merck Index 15,1298
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, slightly soluble in ccl4
Formel vikt 228.29
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Isopropylidenediphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.